Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 318,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human peripheral blood
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(monocyte)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Isolated from peripheral blood, single donor, 1 million cells per pellet | description 1 million cells per pellet | description Isolated from peripheral blood, single donor, 10 million cryopreserved cells | description 500,000 proliferating cells |
| morphology (monocyte) | morphology (chondrocytes) | morphology (monocytes) | morphology (chondrocytes) |
| biological source human peripheral blood | biological source human articular cartilage (knee and hip joints) | biological source human peripheral blood | biological source human articular cartilage (knee and hip joints) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. room temp |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 10,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human CD14+ Monocytes (hMoCD14+-PB)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?