Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human adipose tissue (subcutaneous or visceral)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(adipocytes)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human adipose tissue (subcutaneous or visceral) | biological source human adipose tissue (subcutaneous or visceral) | biological source human adipose tissue (visceral) | biological source human adipose tissue (subcutaneous) |
| morphology (adipocytes) | morphology (adipocytes) | morphology (adipocytes) | morphology - |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. room temp | storage temp. no temp limit |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human White Preadipocytes (HWP)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?