Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human bone (knee and hip joints)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(osteoblasts)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 1 million cells per pellet | description 500,000 proliferating cells | description 500,000 proliferating cells | description 500,000 cryopreserved cells |
| biological source human bone (knee and hip joints) | biological source human bone (knee and hip joints) | biological source human uterus (myometrium) | biological source human bone (knee and hip joints) |
| morphology (osteoblasts) | morphology (osteoblasts) | morphology (fibroblast) | morphology (osteoblasts) |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −196°C |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human Osteoblasts (HOB)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?