Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human aorta
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(smooth muscle)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human aorta | biological source human aorta (smooth muscles) | biological source human aorta (smooth muscles) | biological source human coronary artery |
| morphology (smooth muscle) | morphology (smooth muscle) | morphology (smooth muscle) | morphology (smooth muscle) |
| relevant disease(s) hypertension; cardiovascular diseases | relevant disease(s) hypertension; cardiovascular diseases | relevant disease(s) hypertension; cardiovascular diseases | relevant disease(s) hypertension; cardiovascular diseases |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −196°C | storage temp. room temp |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human Aortic Smooth Muscle Cells (HAoSMC)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?