Fortfahren mit
C1335
S-(−)-Carbidopa
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
(S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid, S-(−)-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-2-methylbenzenepropanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
249-271-9
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
TZFNLOMSOLWIDK-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... DDC(1644)
General description
Carbidopa is used for treating restless legs (RL) syndrome and periodic leg movements in sleep (PLMS). Carbidopa along with levodopa is used to treat Parkinson′s disease.
Biochem/physiol Actions
Peripheral inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase.
Peripheral inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase. When co-administered with L-DOPA, it prevents extra-CNS conversion to dopamine, thereby increasing CNS concentrations of effective compounds. Selectively cytotoxic to human pulmonary carcinoid and small cell lung carcinoma cells by increasing H2O2 in these cell lines, which are sensitive to reactive oxygen species.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0460000PHR16551095506
Carbidopa European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0460000
Carbidopa
Carbidopa United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1095506
Carbidopa
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... DDC(1644)
Gene Information
human ... DDC(1644)
Gene Information
human ... DDC(1644)
Gene Information
human ... DDC(1644)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)