Über diesen Artikel
biological source
human blood (monocyte)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(macrophages)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Protokolle
Generierung von phagozytischen M1- und M2-Makrophagen aus humanen PBMC innerhalb von 10 Tagen in serum- und xenofreien Zellkulturmedien. Mehr als 350 PromoCell-Produkte entdecken.
Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.