Fortfahren mit
C-12640
Humane Bronchialepithelzellen (HBEpC)
500,000 cryopreserved cells
Synonym(e):
HBEpC cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human bronchi
Morphology:
(epithelial)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human bronchi
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(epithelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Chargenspezifische Bestellungen können nicht über die Website erfolgen. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.
Application
Primäre humane Bronchialepithelzellen (HBEpC) werden vom Oberflächenepithel der menschlichen Bronchien isoliert und in einem kryokonservierten Format bereitgestellt. Cytokeratin bewirkt eine positive Färbung von HBEpC. Die respiratorischen Epithelzellen sind für die Befeuchtung der Lunge, die Aufrechterhaltung dieser Feuchte und die Reinigung der Atemwege zuständig. Sie sind aber auch ein wichtiges Ziel für Arzneimittel, Toxine und Karzinogene. Darüber hinaus sind sie an zahlreichen Krankheiten wie der Mukoviszidose beteiligt. Folglich sind HBEpC für die Untersuchung der Funktion und Pathologie des Atmungssystems von Nutzen.
Biochem/physiol Actions
Bronchien
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Jede Epithelzellen-Charge unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Sie werden auf Zellmorphologie, Anhaftungsrate und Lebensfähigkeit der Zellen getestet. Des Weiteren werden für jede Charge durchflusszytometrische Analysen für den zelltypspezifischen Cytokeratinmarker durchgeführt. Die Wachstumsleistung wird unter Kulturbedingungen ohne Antibiotika und Antimykotika durch mehrfache Passagen getestet. Darüber hinaus wurden alle Zellen auf die Abwesenheit von HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 und auf mikrobielle Verunreinigungen (Pilze, Bakterien und Mykoplasma) getestet.
Other Notes
Empfohlene Ausplattierungsdichte: 10000–15000 Zellen pro cm2Passage nach dem Auftauen: P2Getestete Marker: Cytokeratin-positivGarantierte Populationsdoppelungen: >15
Empfohlene primäre Zellkulturmedien:Link
Disclaimer
Die Zellen müssen auch bei negativem Test auf HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 und HTLV-2 – wie alle Produkte menschlichen Ursprungs – als potenziell infektiös gehandhabt werden. Kein Testverfahren kann die Abwesenheit infektiöser Stoffe vollständig ausschließen.
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C-12641C-14063C-12620
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
biological source
human bronchi
biological source
human bronchi
biological source
human bronchi
biological source
human nose (nasal mucosa)
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)