Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human foreskin (juvenile epidermis)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( epidermal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| morphology ( epidermal) | morphology (epidermal) | morphology (epidermal) | morphology ( epidermal) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human foreskin (juvenile epidermis) | biological source human foreskin (juvenile epidermis) | biological source human epidermis (adult) | biological source human foreskin (juvenile epidermis) |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-20-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?