Fortfahren mit
C1048
Kulturröhrchen
tube diam. × L 20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass
Synonym(e):
culture tube, test tube, test tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
72 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
36 mL
Material:
borosilicate glass , borosilicate glass tube, colorless tube, round bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 72 tubes
Feature:
graduations: no
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass , borosilicate glass tube, colorless tube, round bottom
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
packaging
pack of 72 tubes
manufacturer/tradename
Kimble® 45048-20150
capacity
36 mL
tube diam. × L
20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately
binding type
non-treated surface
General description
KIMAX® culture tube has a fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance.
Features and Benefits
  • Kimble® Kulturröhrchen werden aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen hergestellt.
  • Die Röhrchen sind wiederverwendbar und der obere Rand ist feuerpoliert.
  • Die gleichmäßige Wanddicke ermöglicht einen optimalen Wärmetransfer.
  • Weist beständige Markierungspunkte aus weißer Keramik-Emaille auf.
Packaging
Verpackt in einem robusten Karton mit integriertem Raster für maximalen Schutz vor Schäden bei Transport und Handhabung.
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z681784T1661CLS9944515
Kulturröhrchen tube diam. × L 20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass
C1048
Kulturröhrchen
vibrant-m
T1661
Kulturröhrchen
manufacturer/tradename
Kimble® 45048-20150
manufacturer/tradename
Kimble® 45048-25150
manufacturer/tradename
Simport T405-1
manufacturer/tradename
Corning 99445-15
capacity
36 mL
capacity
55 mL
capacity
5 mL
capacity
11.0 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
material
borosilicate glass , colorless tube, borosilicate glass tube, round bottom
material
borosilicate glass tube, conical cap (Push fit), round bottom, straight neck, transparent tube
material
cap (Snap-cap), polystyrene tube, round bottom, straight neck
material
borosilicate glass , round bottom tube
binding type
non-treated surface
binding type
-
binding type
-
binding type
-
packaging
pack of 72 tubes
packaging
case of 288 ea (4 x 72), pack of 72 ea
packaging
case of 500 ea (individually wrapped)
packaging
case of 1000, pkg of 1000 ea, pack of 250 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kulturröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)