Fortfahren mit
C1022
Carmin
≥42.0% purity, powder
Carmine
Synonym(e):
Carmin, Cochineal, Nacarat, Natürliches Rot 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 925,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
215-724-4
Colour Index Number:
75470
€ 85,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Carmin, powder, ≥42.0% (UV-vis)
Quality Segment
assay
≥42.0% (UV-vis)
form
powder
color
red
solubility
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(c(c2O)O)C(=O)c4c(c(c(c(c4)O)C(=O)O)C)C3=O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Carmine is a red compound and is generally used with aluminum, iron and other metal salts to enhance its activity. During smear preparation, it is required for chromatin staining in fresh material. In presence of aluminum chloride, it is used for the staining of glycogen.
Application
Carmine has been used for the staining of mammary glands. It has been used for the staining of the chromosomes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6152SMB00087PHL89702
Harmin phyproof® Reference Substance
PHL89702
Harmin
color
red
color
red
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
solubility
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
solubility
1 mg/mL, red (2 N NH4OH)
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥42.0% (UV-vis)
assay
-
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carmin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review