Fortfahren mit
C0888
Clostripain aus Clostridium histolyticum
≥20 units/mg solid
Synonym(e):
Clostridiopeptidase B, Proteinase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 582,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-822-2
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥20 units/mg solid
€ 582,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥20 units/mg solid
mol wt
15.4 kDa, 41.7 kDa
impurities
salt, essentially free
storage temp.
2-8°C
Application
Clostripain from Clostridium histolyticum has been used as a proteolytic enzyme in perfusate to detect its effect on tube hematocrit. It has also been used in limited proteolysis of DNA polymerase (gp43) of phage T4 (RB69 gp43).[1]
Biochem/physiol Actions
Clostripain from Clostridium histolyticum is composed of two polypeptide chains, with molecular masses of 41.7 kDa and 15.4 kDa. Clostripain has a highly restricted substrate specificity for Arg-Xaa peptide bonds. Therefore, clostripain has been explored as a potential enzyme for protein sequencing purposes. It has also been studied as a catalyst for condensation of pharmaceutically important peptides containing Arg-Pro bonds.[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
Das Enzym muss 2-3 Stunden vor Gebrauch aktiviert werden, indem es in 2.5 mM Dithiothreitol mit 1.0 mM Calciumacetat gelöst wird.
Gereinigt, weitgehend Salz-frei
Other Notes
1 U hydrolysiert 1.0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7.6 und 25 °C in Anwesenheit von 2.5 mM DTT.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5894C1639C2014
specific activity
≥20 units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
15.4 kDa, 41.7 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-125 kDa
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
salt, essentially free
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)