Merck
C0605
Z-Asp(O-Me)-Glu(O-Me)-Val-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Z-DEVD-FMK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H41N4O12F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
668.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)OC)C(=O)CF
InChI
1S/C30H41FN4O12/c1-17(2)26(29(42)33-20(22(36)15-31)13-24(38)45-4)35-27(40)19(11-12-23(37)44-3)32-28(41)21(14-25(39)46-5)34-30(43)47-16-18-9-7-6-8-10-18/h6-10,17,19-21,26H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t19-,20-,21-,26-/m0/s1
InChI key
GBJVAVGBSGRRKN-JYEBCORGSA-N
Biochem/physiol Actions
A cell-permeable inhibitor of caspase 3, 6, 7, 8, 10, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)