Fortfahren mit
C0399
Cromolyn Natriumsalz
≥95%, Mast cell stabilizer, powder
Synonym(e):
Cromoglycate, Cromoglycic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
€ 187,85
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 918,00
€ 780,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C23H14O11Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-926-7
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
€ 63,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cromolyn Natriumsalz, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
InChI key
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Cromolyn sodium is a mast stabilizer, which is used to treat allergies. It is a bischromone and functions as a non-steroidal anti-inflammatory drug. It inhibits the release of histamines from mast cells.
Application
Cromolyn sodium salt has been used to block mast cell activation and to inhibit histamine secretion from rodent peritoneal mast cells. It has also been used to stabilize mast cells.
Biochem/physiol Actions
Cromolyn blocks the release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR27271150502S0750000
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)