Fortfahren mit
C0125
Kakodylsäure
≥98%
Synonym(e):
Dimethylarsinsäure, Dimethylarsonsäure, Hydroxydimethylarsinoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2As(O)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.00
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-883-4
Beilstein/REAXYS Number:
1736965
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
InChI key
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20835C4945G0549
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kakodylsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-60-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)