Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
PET membrane
Pore size:
8 μm
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PET membrane
description
cellGrade(TM) plus
sterility
sterile
packaging
pack of 1 ea (12 strips with 4 inserts per strip)
manufacturer/tradename
BRAND 782970
size
6 well
pore size
8 μm
binding type
non-treated surface
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?