Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
PC membrane
Pore size:
3 μm
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PC membrane
description
cellGrade(TM) plus
sterility
sterile
packaging
pack of 12 ea (strips of 4 inserts)
manufacturer/tradename
BRAND 782940
size
6 well
pore size
3 μm
binding type
non-treated surface
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?