Direkt zum Inhalt
BMSIPD119640
Prefilled 96 well plate for BeadBlaster 96
bead diam. 4 mm, well volume 2 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD119640
bead diam.
4 mm
well volume
2 mL
compatibility
BeadBlaster 96
General description
These 96 well toughened genomics plates have a 2ml capacity in each square well. Prefilled with one 4mm bead in each well.
Legal Information
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)