BM991.1536.01
B Medical MT25
Transport Device (Box)
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene device
Leistungsmerkmale
CE compliant: no
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
B Medical Systems
Kapazität
1.55 ft3
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
1.55 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (26) 450ml or (40) 270ml bag , Top Loading, Ext/Int: Molded Polyethylene, Cold Life: up to 109 hrs. At +32°C /up to 74 hrs. at +43°C
Anwendung
Cold Chain
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)