Direkt zum Inhalt
BM0028
BMS-536924
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[(2S)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-3-[7-methyl-5-(4-morpholinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-2(1H)-pyridinone, BMS 536924
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H26ClN5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.96
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC(N2CCOCC2)=CC3=C1NC(C4=C(NC[C@@H](O)C5=CC(Cl)=CC=C5)C=CNC4=O)=N3
Biochem/physiol Actions
BMS-536924 is a potent, orally active, ATP-competitive insulin-like growth gactor-1 receptor (IGF1R) inhibitor.
BMS-536924 is a potent, orally active, ATP-competitive insulin-like growth gactor-1 receptor (IGF1R) inhibitor that shows anticancer activities in preclinical models.
Features and Benefits
BMS-536924 is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
Legal Information
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)