Merck
BAH378620152
Replacement Parts for Scienceware® Hand Held Colony Counter
Red Felt Tip Pen
Synonym(e):
378620152, H37862-0152, battery, counter battery, power bank, power cell
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41104000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Bel-Art H37862-0152
General description
  • Works on plastic or glass
  • Is oil and water resistant
  • Is removable with ethyl alcohol
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)