Fortfahren mit
B9806
Heparin−biotin Natriumsalz
≥97%
Synonym(e):
Heparin-Biotin-Konjugat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 307,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
eCl@ss:
34058011
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 307,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
biotin conjugate
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
mol wt
~15000 Da
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Application
Heparin-Biotin wird in der Transfektionsforschung zur Entwicklung von selbstorganisierenden Triplexen, wie Polyamidoamin-Dendrimere und DNA (PAMAM/DNA)-Heparin-Biotin-Triplexen, für den zielgerichteten Gentransfer mit optimierter Transfektion eingesetzt. Die Triplexe können zur Immobilisierung von Proteinen wie Lactoferrin und Lysozym und Nukleinsäuren verwendet werden.[1][2]
Other Notes
An Heparin aus der Darmschleimhaut von Schweinen konjugiertes Biotin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
50020I5784P0039
assay
≥97%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~15000 Da
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, is this product (B9806) a mixture of heparin lengths? How accurate is your estimation that it is 15000 daltons in size? How is this product made? Synthetically or by purification from an animal sample?
    1 answer
    1. The quality specification for product B9806 is that the molecular weight is approximately 15000 Daltons. This is only an approximation and no specific screening has been performed for other chain lengths. The source of the heparin is from porcine intestinal mucosa. The biotinylation method is considered proprietary.
      The following reference provides information on the biotinylation of heparin:
      Stearns, N., et al., Synthesis and Characterization of Highly Sensitive Heparin Probes for Detection of Heparin-Binding Proteins. Analytical Biochemistry, 247, 348 (1997).