Fortfahren mit
B9014
Biocytinhydrazid
≥90%
Synonym(e):
Nε-(+)-Biotinyl-L-lysinhydrazid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30N6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2179522
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Application
Reactive derivative for labeling proteins and glycoproteins with biotin.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)