Fortfahren mit
B8049
5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl β-D-Glucuronid Cyclohexylaminsalz
tablet
Synonym(e):
X-GlcA, X-glucuronid Cyclohexylaminsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 404,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.79
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 404,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tablet
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4ccc(Br)c(Cl)c34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
Application
Chromogenes Substrat für β-Glucuronidase (GUS) Gennachweis
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt has been used as a histochemical reagent in X-GLUC staining.
Biochem/physiol Actions
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt (X-GlcA) is a colorless substrate. The pre-immobilized X-GlcA can be converted by β-glucuronidase enzyme, synthesised by Escherichia coli.
Preparation Note
Eine Tablette enthält 10  mg Substrat
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8174B0274B4527
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)