Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.66
EC Number:
237-804-8
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
472842
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmp
110-112 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?