Merck
B5309
Lys-Lys-(Hyp3,β-(2-thienyl)-Ala5,8,D-Phe7)-Bradykinin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C62H95N19O14S2
Molekulargewicht:
1394.67
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Peptide content, ≥70%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2C[C@H](O)C[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3cccs3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](Cc5cccs5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
An analog of bradykinin which is a specific inhibitor of five different actions of bradykinin.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)