Fortfahren mit
B4287
Albumin aus Rinderserum
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Impurities:
protease, free
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
impurities
protease, free
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
Protease free
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
A non-acetylated protein suitable as a blocking agent in Southern blotting. If your application requires nuclease-free BSA, we recommend our acetylated BSA for these critical applications.
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Features and Benefits
  • Protease free
  • Suitable for blocking non-specific protein binding sites in hybridizations
  • Heat shock fractionated
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von Hitzeschock Fraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4919A7030A9056
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)