Merck
B3656
6-Benzylaminopurine-8-14C
aqueous ethanol solution
Synonym(e):
N6-Benzyladenine-8-14C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
Packaging
sealed ampule
Physical form
Ethanol: water (9:1) solution
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)