Merck
B3041
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
≥98%
Synonym(e):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, X-GlcNAc
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18BrClN2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChIKey
SUWPNTKTZYIFQT-XZINFULNSA-N
Substrate
Histochemical substrate for N-acetylglucosaminidase.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)