Fortfahren mit
B0543
Nunc® Aufbewahrungsboxen für Nunc Kryoröhrchen®
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes, pack of 6 ea
Synonym(e):
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box, Nunc 378220, freezer storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 case
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nunc 378220
Feature:
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 6 ea
€ 95,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cardboard
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nunc 378220
technique(s)
cryopreservation: suitable
external L × W × H
132 mm × 132 mm × 51 mm
color
white
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
General description
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4183B0293HS2860A
manufacturer/tradename
Nunc 378220
manufacturer/tradename
Nunc 378247
manufacturer/tradename
Nunc 374187
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860A
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
material
cardboard
material
cardboard
material
polycarbonate
material
cardboard
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
case of 24, pack of 4
packaging
pk of 12
external L × W × H
132 mm × 132 mm × 51 mm
external L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
external L × W × H
-
external L × W × H
-
color
white
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)