Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Axygen Inc ST-150-C-S, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
size
1.5 mL
color
clear
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Axygen Inc ST-150-C-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc ST-200-C-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc SCT-200-BR, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc, Corning |
| size 1.5 mL | size 2.0 mL | size 2.0 mL | size - |
| color clear | color clear | color brown | color - |
| packaging pkg of 8x500caps/cs | packaging pkg of 8x500caps/cs | packaging pkg of 8x500caps/cs | packaging pack of 500 tubes, case of 8 packs |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?