Fortfahren mit
AXYSCOR
Screw caps with O-rings
red, pkg of 8x500caps/cs
Synonym(e):
Corning screw cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Color:
red
Packaging:
pkg of 8x500caps/cs
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCO-R, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
color
red
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AXYSCOBRAXYSCOGAXYSCOY
color
red
color
brown
color
green
color
yellow
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCO-R, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCO-BR, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCO-G, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCO-Y, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Screw caps with O-rings
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)