Fortfahren mit
AV51358
Anti-JPH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FLJ40969, Anti-JP-2, Anti-JP2, Anti-Junctophilin 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 507,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
€ 507,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1462
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
74 kDa
species reactivity
dog, human, horse, guinea pig, bovine, rat, mouse
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JPH2(57158)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human JPH2
Application
Anti-JPH2 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 2.5 μg/ml.
Biochem/physiol Actions
Junctophilin 2 (JPH2; CMH17) is a member of the junctophilin family. The members of this family form the junctional complexes present between the plasma membrane and the endoplasmic/sarcoplasmic reticululm. JPH2 couples the sarcolemmal and the intracellular calcium channels in the skeletal and cardiac muscle.[1][2] The expression of JPH2 is essential for the formation of postnatal T-tubule in mammals. Dysregulation of junctophilins result in a variety of cardiac disorders.[3][4]
Physical form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Other Notes
Synthetic peptide located within the following region: ANQESNIARTLARELAPDFYQPGPEYQKRRLLQEILENSESLLEPPDRGA
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)