Fortfahren mit
A9883
ADA
≥98% (titration)
Synonym(e):
N-(2-Acetamino)-iminodiessigsäure, Nitrilotriessigsäuremonoamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.15
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-530-0
Beilstein/REAXYS Number:
1787181
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
pH
1.5-3.0
useful pH range
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
mp
219 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 160 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
General description
ADA is a zwitterionic buffer used in biochemistry and molecular biology. It is one of the Good buffers developed in the 1960′s to provide buffers in the pH range of 6.15 - 8.35 for wide applicability to biochemical studies. The pioneering publication by Good and co-workers describes the synthesis of ADA and its physical properties. The useful range of ADA buffer in aqueous solution is 6.0 - 7.2.
Application
Biological buffer component with sodium hydroxide and sodium chloride (pH 5.67-7.57, useful pH range 6.4-7.4). Used to prepare immobilized pH gradients.
Preparation Note
This product is soluble in 1 M NaOH (160mg/mL), yielding a clear, colorless solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A50430030710102105001
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
ADA BioUltra, ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
00307
ADA
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder or crystals
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
1 M NaOH: 160 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.05 M, clear, colorless
solubility
-
pH
1.5-3.0
pH
-
pH
1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ADA
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)