Fortfahren mit
A9730
Adefovir dipivoxil
Synonym(e):
9-(2[bis(Pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl)adenine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32N5O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.47
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23)
InChI key
WOZSCQDILHKSGG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Adefovir is an antiviral acyclic nucleoside phosphonate (ANP) analog that works by blocking reverse transcriptase.[1] It is an inhibitor of duck hepatitis B virus (DHBV) replication that inhibits covalently closed circular DNA (CCC DNA) amplification.[2] Cytotxicity is induced by Human Renal Organic Anion Transporter 1 (hOAT1).[3] Adefovir is an Inhibitor of edema factor (EF)-induced cAMP accumulation and changes in cytokine production in mouse primary macrophages .
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0240F7932SML1795
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)