Merck
A9000
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-glutamic acid
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)