Fortfahren mit
A8008
5α-Androst-16-en-3-on
synthetic (organic), ≥98% (TLC), pheromone, powder
Synonym(e):
16-(5α)Androsten-3-one, 3-Keto-5α,16-androstene, Androstenone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 959,00
€ 815,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H28O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
242-220-1
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5α-Androst-16-en-3-on,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
140-145 °C (lit.)
solubility
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C=CC[C@@]34[H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13,15-17H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
HFVMLYAGWXSTQI-QYXZOKGRSA-N
General description
5α-Androst-16-en-3-one (androstenone) is a mammalian pheromone found in boar saliva, human sweat, and human urine.[1]
Application
5α-Androst-16-en-3-one has been used:
  • to quantify its concentration in various fat tissues[2]
  • to study its trigeminal percept and implications on the rate of specific anosmia[3]
  • to study the effects of immunocastration on meat quality and sensory properties of pork bellies
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3009A7883E3375
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)