Fortfahren mit
A7638
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,70
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 400,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 882,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.940,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
blocking: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
essentially globulin free
€ 38,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol and heatshock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
blocking: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
essentially globulin free
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Preparation Note
Aufgereinigt durch eine Kombination aus Hitzeschock- und Ethanolfraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3983A9085A6003
technique(s)
blocking: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)