Merck
A7169
Avidin–TRITC Conjugate
buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
TRITC conjugate
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100
storage temp.
−20°C
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, containing 10% (v/v) 0.5 M carbonate buffer, pH 9.5 and 15 mM sodium azide.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)