Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(NH2)CO2K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
214-226-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Asparaginsäure Kaliumsalz, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
SMILES string
N[C@H](C([O-])=O)CC(O)=O.[K+]
InChI
1S/C4H7NO4.K/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
TXXVQZSTAVIHFD-DKWTVANSSA-M
General description
L-Asparaginsäure ist eine nicht-essenzielle Aminosäure.
Application
L-Asparaginsäure-Kaliumsalz wird wie folgt verwendet:
- zur Herstellung von intrazellulärer perforierter Patch-Clamp-Lösung
- in Serum-Glutamat-Oxaloacetat-Transminase-Assays (SGOT)
- als Bestandteil einer internen Lösung (IS) für Mitoflash-Assays zum Nachweis von Mitochondrien-Flashes in permeabilisierten Zellen.
Biochem/physiol Actions
Kaliumaspartat ist in der Lage, beim ischämischen Kaninchenherz ventrikuläre Arrhythmien durch Verringerung der transmuralen Repolarisationsdisperion zu verhindern.
L-Asparaginsäure ist ein endogener N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoragonist (NMDA-Rezeptoragonist).
Neurotransmitter für die schnelle synaptische Erregung.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (NT) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white | color white | color white | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?