Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to white, w/ Yellow Cast
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QZABAPFNSA-N
Application
β-D-Allose (β-D-Allose), a rare sugar member of the aldohexose family and a C3 epimer of glucose, is used as an inhibitor of fruiting body formation and sporulation in Myxococcus xanthus.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?