Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,50 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 265,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 471,00 € 400,35 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-564-0
MDL number:
€ 90,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
L-amino acid oxidase is used to convert L-amino acids to their corresponding α-keto acids. Product A5147 is from Crotalus atrox. L-amino acid oxidase, from Sigma, has been used in leucine aminopeptidase (LAP) activity assays [1].
Biochem/physiol Actions
L-amino acid oxidase is involved in various metabolic pathways such as alanine and aspartate metabolism, methionine metabolism, valine, leucine and isoleucine degradation, tyrosine metabolism, phenylalanine metabolism, tryptophan metabolism, phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis, and alkaloid biosynthesis [2].
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form dried venom | form crude dried venom | form powder | form aqueous suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| type Type VI | type Type IV | type Type I (dried venom) | type Type IV |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?