Fortfahren mit
A4933
Astressin
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
[D-Phe12, Nle21,38, Glu30, Lys33]-Corticotropin Releasing Factor fragment 12-41
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 568,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C161H269N49O42
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3563.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
€ 568,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@@H]2NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(=O)NCCCC[C@H](NC2=O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N)NC(
InChI
1S/C161H269N49O42/c1-23-27-41-96(189-145(239)107(52-59-123(217)218)199-152(246)114(71-84(13)14)207-157(251)126(85(15)16)208-147(241)108(53-60-124(219)220)197-140(234)102(47-38-66-179-161(172)173)193-151(245)112(69-82(9)10)204-153(247)113(70-83(11)12)205-155(249)116(74-94-77-175-79-181-94)201-134(228)95(163)72-92-39-30-29-31-40-92)135(229)182-88(19)130(224)186-100(45-36-64-177-159(168)169)136(230)183-89(20)131(225)188-106(51-58-122(215)216)144(238)195-104(49-56-119(165)212)146(240)202-110(67-80(5)6)149(243)185-90(21)132(226)187-103(48-55-118(164)211)143(237)196-105-50-57-121(214)176-63-35-33-44-99(192-154(248)115(73-93-76-174-78-180-93)200-133(227)91(22)184-137(105)231)142(236)206-117(75-120(166)213)156(250)194-101(46-37-65-178-160(170)171)139(233)190-98(43-32-34-62-162)141(235)203-111(68-81(7)8)150(244)191-97(42-28-24-2)138(232)198-109(54-61-125(221)222)148(242)210-128(87(18)26-4)158(252)209-127(129(167)223)86(17)25-3/h29-31,39-40,76-91,95-117,126-128H,23-28,32-38,41-75,162-163H2,1-22H3,(H2,164,211)(H2,165,212)(H2,166,213)(H2,167,223)(H,174,180)(H,175,181)(H,176,214)(H,182,229)(H,183,230)(H,184,231)(H,185,243)(H,186,224)(H,187,226)(H,188,225)(H,189,239)(H,190,233)(H,191,244)(H,192,248)(H,193,245)(H,194,250)(H,195,238)(H,196,237)(H,197,234)(H,198,232)(H,199,246)(H,200,227)(H,201,228)(H,202,240)(H,203,235)(H,204,247)(H,205,249)(H,206,236)(H,207,251)(H,208,241)(H,209,252)(H,210,242)(H,215,216)(H,217,218)(H,219,220)(H,221,222)(H4,168,169,177)(H4,170,171,178)(H4,172,173,179)/t86-,87-,88-,89-,90-,91-,95+,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,126-,127-,128-/m0/s1
InChI key
HPYIIXJJVYSMCV-MGDXKYBTSA-N
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Application
Astressin has been used as a CRF-receptor antagonist to study its effects on the decrease in the Schaffer collateral-CA1 field potential induced by hypoxia/hypoglycemia (ischemia) in rat hippocampal slices.
Biochem/physiol Actions
Astressin is a non-selective corticotropin releasing factor (CRF)-receptor antagonist. It potentially blocks CRF-induced adrenocorticotropic hormone (ACTH) release. Astressin effectively deceases delayed effects of chronic social isolation such as anxiety and fobial states in rats.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2917C3042C0961
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Gene Information
human ... CRH(1392)
Gene Information
human ... CRH(1392)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)