Fortfahren mit
A4802
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonym(e):
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
€ 203,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 203,25
Listenpreis€ 271,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5575728934MNO000004
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
97%
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
white
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)