Fortfahren mit
A4792
Azure B tetrafluoroborate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
EC Number:
279-128-6
UNSPSC Code:
12171500
composition
Dye content, ~95%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)