Fortfahren mit
A4737
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin aus Rinderserum, Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ligand binding assay: suitable
Impurities:
≤8.0% water (Karl Fischer)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
≤8.0% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
foreign activity
protease, essentially free
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
The most abundant plasma protein in mammals is albumin. It is produced in the liver and transferred as a non-glycosylated protein into the plasma. This multifunctional protein can bind to ligands. [1]
Application
Bovine serum albumin (BSA) is extensively used for drug delivery since it is widely available, cheap and easily purified, has ligand-binding properties, and is widely accepted in the pharmaceutical industry.[2]
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Albumin is the most important circulatory protein involved in the control of Ca2+ (and Mg2+) levels in mammals. [1]
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Purified by chromatography
Sourced and manufactured in New Zealand
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)