Fortfahren mit
A4339
N-Acetyl-Tyr-Val-Lys(biotinyl)-Asp 2,6-dimethylbenzoyloxymethyl ketone
≥90% (HPLC), powder
Synonym(e):
Ac-YVK(biotinyl)D 2,6-dimethylbenzoyloxymethyl ketone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 11,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H63N7O12S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
938.10
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 11,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Application
Useful for affinity labeling the larger subunit of activated caspase 1 and caspase 1 related proteases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9965A2559A0466
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMF: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)