Merck
A4188
N-Acetyl-Ile-Glu-Thr-Asp-7-Amido-4-methylcoumarin
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
Ac-IETD-AMC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H41N5O12
Molekulargewicht:
675.68
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C31H41N5O12/c1-6-14(2)26(32-17(5)38)30(46)34-20(9-10-23(39)40)28(44)36-27(16(4)37)31(47)35-21(13-24(41)42)29(45)33-18-7-8-19-15(3)11-25(43)48-22(19)12-18/h7-8,11-12,14,16,20-21,26-27,37H,6,9-10,13H2,1-5H3,(H,32,38)(H,33,45)(H,34,46)(H,35,47)(H,36,44)(H,39,40)(H,41,42)/t14-,16+,20-,21-,26-,27-/m0/s1
InChI key
ZYTCBVQZQSFKHQ-HGZCCCDHSA-N
Application
Fluorogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)