Fortfahren mit
A3515
Adenosin-2′,5′-Diphosphat-Agarose
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.100,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
N-6
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 2′,5′-diphosphate Agarose (2′,5′-ADP agarose) has been used to study NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase (CPR), which plays an important role in the insecticide resistance of Anopheles gambiae (a major malaria vector). In particular, Anopheles gambiae CPR (AgCPR) displayed a decreased affinity to adenosine 2′,5′-phosphate when compared to human CPR (hCPR) determined by isothermal titration calorimetry. This may be important for the development of more advanced insecticides that selectively target mosquito CPR.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2810CDS003207
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
-
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix attachment
N-6
matrix attachment
C-8
matrix attachment
-
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)