Fortfahren mit
A3017
Aluminiumchlorid Hexahydrat
≥98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
AlCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.43
EC Number:
231-208-1
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
assay
≥98%
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminiumchlorid Hexahydrat
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Lungs
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)