Über diesen Artikel
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C51H82N14O18/c1-25(2)39(65-45(77)32(17-19-37(69)70)59-42(74)29(53)24-66)48(80)60-30(14-9-10-20-52)44(76)64-40(26(3)4)49(81)63-35(23-38(71)72)46(78)57-27(5)41(73)58-31(16-18-36(67)68)43(75)62-34(22-28-12-7-6-8-13-28)47(79)61-33(50(82)83)15-11-21-56-51(54)55/h6-8,12-13,25-27,29-35,39-40,66H,9-11,14-24,52-53H2,1-5H3,(H,57,78)(H,58,73)(H,59,74)(H,60,80)(H,61,79)(H,62,75)(H,63,81)(H,64,76)(H,65,77)(H,67,68)(H,69,70)(H,71,72)(H,82,83)(H4,54,55,56)/t27-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,39-,40-/m0/s1
InChI key
XVRVLVNUXPHGIL-ZSDPNEGOSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?